Läs mer
6-Fluorochroman-4-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31428704
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31428704 25 g
31414458 100 g
31415480 5 g
31416564 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31428704 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1157525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluorochroman-4-one
CAS 66892-34-0
Molekylformel C9H7FO2
MDL-nummer MFCD00038654
Kvantitet 25 g
LEDER O=C1CCOC2=C1C=C(F)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 166.15
Procent renhet 98%