Läs mer
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15455467
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455467 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15455467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32714.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
CAS 99199-59-4
Smältpunkt 257°C to 259°C
Molekylformel C10H5FO4
MDL-nummer MFCD03070543
Kvantitet 1 g
Synonym 6-fluorochromone-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo-chromene-2-carboxylic acid, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-4-oxo, 6-fluorochromone-2-carboxylicacid, pubchem9710, acmc-209sbz
InChI-nyckel JZJYDFADRMBXAW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
IUPAC-namn 6-fluoro-4-oxochromene-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 208.144
PubChem CID 4096046
Formel vikt 208.15
Procent renhet 97%