Läs mer
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 98%
Produktkod. 15418228
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418228 1 g 1g
15428228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61665.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2795-41-7 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
6-fluorindol-3-karboxaldehyd är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 6-fluorindol-3-karboxaldehyd är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras i frysen (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en sval, torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2795-41-7
Molekylformel C9H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 163.15
MDL-nummer MFCD00069703
InChI-nyckel CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 6-fluoroindole-3-carbaldehyde, 6-fluoroindole-3-aldehyde, 6-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-fluoro, 1h-6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, pubchem7269, ksc495g4p, 6-fluoro-3-formyl-1h-indole, 6-fluorooindole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 262903
IUPAC-namn 6-fluoro-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER FC1=CC=C2C(NC=C2C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 163.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.