Läs mer
6-fluorindol, 98 %
Produktkod. 11440498
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440498 1 g 1g
11450498 5 g 5g
11460498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24633.03
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 399-51-9 | C8H6FN | 135,14 g/mol
6-Fluoroindol fungerar som ett reagens i syntesen av tryptofan-dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler, som fungerar som en potentiell immunmodulator mot cancer. Det används också som ett antifungalt och antibakteriellt medel. Vidare fungerar det som en potent selektiv serotoninåterupptagshämmare. Utöver detta används det som en hämmare av HIV-1-bindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Fluoroindol fungerar som ett reagens i syntesen av tryptofan dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler, som fungerar som en potentiell anticancer immunomodulator. Det används också som ett antifungalt och antibakteriellt medel. Vidare fungerar det som en potent selektiv serotoninåterupptagshämmare. Utöver detta används det som en hämmare av HIV-1-bindning.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras svalt. Oförenligt med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 399-51-9
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.14
MDL-nummer MFCD00056933
InChI-nyckel YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g
PubChem CID 351278
IUPAC-namn 6-fluoro-lH-indol
LEDER FC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material 6-Fluoroindole
Smältpunkt 74°C to 77°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 112192
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 135.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.