Läs mer
6-Fluoroisatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoroisatin |
| CAS | 324-03-8 |
| Molekylformel | C8H4FNO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12) |
| LEDER | FC1=CC(NC(C2=O)=O)=C2C=C1 |
| IUPAC-namn | 6-fluoroindoline-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.12 |
| Formel vikt | 165.0226 |