Läs mer
6-fluoronikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421308
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421308 250 mg 250mg
15411308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55147.MD
Request Bulk or Custom Format
Alfa Aesar 6-Fluoronicotinic acid, 97%, Kvantitet: 1g, Smältpunkt: 144°C till 148°C, Molekylvikt: 141.101, Renhetsprocent: 97%, CAS: 403-45-2, Formelvikt: 141.1, Hälsofarlighet: 141.1-35H101, Hälsofarlighet: 133H101
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur med god ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-45-2
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.10
MDL-nummer MFCD01859863
InChI-nyckel UJDLCTNVHJEBDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoronicotinic acid, 2-fluoropyridine-5-carboxylic acid, 6-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-5-carboxypyridine, 2-fluoro-5-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxy-6-fluoropyridine, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluoro-nicotinic acid, 6-fluoronicotinc acid, 2-fluoro-5-pyridine carboxylic acid
PubChem CID 242819
IUPAC-namn 6-fluorpyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(F)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoronicotinic acid
Smältpunkt 144°C to 148°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 141.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.