Läs mer
6-Fluoronicotinic Acid, TRC
Produktkod. 30401831
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30401831 250 mg
1 options
Produktkod. 30401831 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF593683250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoronicotinic Acid
CAS 403-45-2
Molekylformel C6 H4 F N O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(F)nc1
IUPAC-namn 6-fluoropyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 141.1
Formel vikt 141.023