Läs mer
6-fluoropyridin-3-borsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11395649
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395649 250 mg 250mg
11305659 1 g 1g
11315659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20387.MD
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 351019-18-6 | C5H5BFNO2 | 140.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351019-18-6
Molekylformel C5H5BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 140.91
MDL-nummer MFCD03411559
InChI-nyckel OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
PubChem CID 2783397
IUPAC-namn (6-fluorpyridin-3-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoropyridine-3-boronic acid
Smältpunkt 177°C to 178°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 8974962
Formel vikt 140.91
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.