missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Fluoroquinolin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 22614-75-1 |
| Molekylformel | C9H6FNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12) |
| LEDER | Fc1ccc2NC(=O)C=Cc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.15 |
| Formel vikt | 163.0433 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?