Läs mer
6-Fluoroquinoline-8-carboxylic Acid (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoroquinoline-8-carboxylic Acid |
| CAS | 1306605-84-4 |
| Molekylformel | C10H6NO2F |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-fluoroquinoline-8-carboxylicacid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6FNO2/c11-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)10(13)14/h1-5H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(F)cc2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 6-fluoroquinoline-8-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.15 |
| Formel vikt | 191.0383 |