Läs mer
6-fluoroquinolin, 97 %
Produktkod. 15497587
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497587 1 g 1g
15417597 250 mg 250mg
15407597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15497587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35900.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-03-2027
CAS: 396-30-5 | C9H6FN | 147,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 396-30-5
Molekylformel C9H6FN
Molekylvikt (g/mol) 147.15
MDL-nummer MFCD01685512
InChI-nyckel RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-fluoro, ccris 2892, 6-fluoroquinolin, 6-fluoro-quinoline, 6-fluoro quinoline, 6-fluoro-quinolinium, 6-fluoroquinoline, acmc-209j6j
PubChem CID 196975
IUPAC-namn 6-fluorokinolin
LEDER FC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoroquinoline
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.