Läs mer
6-fluoroquinolin, TRC
Produktkod. 30391199
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30391199 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30391199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5961252.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoroquinoline
CAS 396-30-5
Molekylformel C9H6FN
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
LEDER Fc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-namn 6-fluorokinolin
Molekylvikt (g/mol) 147.15
Formel vikt 147.0484