Läs mer
6-fluoroquinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoroquinoline |
| CAS | 396-30-5 |
| Molekylformel | C9H6FN |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H |
| LEDER | Fc1ccc2ncccc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-fluorokinolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.15 |
| Formel vikt | 147.0484 |