Läs mer
6-fluoroquinolin, TRC
Produktkod. 30400036
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400036 1 g
30390494 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30400036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5961251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoroquinoline
CAS 396-30-5
Molekylformel C9H6FN
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
LEDER Fc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-namn 6-fluorokinolin
Molekylvikt (g/mol) 147.15
Formel vikt 147.0484