Läs mer
6-fluorosalicylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389925
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389925 1 g 1g
11399925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19900.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 38226-10-7 | Molekylformel: C7H5FO2 | Molekylvikt: 140,113 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38226-10-7
Molekylformel C7H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 140.113
MDL-nummer MFCD01090996
InChI-nyckel FZIBGCDUHZBOLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorosalicylaldehyde, 3-fluoro-2-formylphenol, benzaldehyde, 2-fluoro-6-hydroxy, 6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem8482, acmc-20a0l1, 6-fluorosalicyaldehyde, ksc497m7f, 2-hydroxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-6-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 2737327
IUPAC-namn 2-fluor-6-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluorosalicylaldehyde
Smältpunkt 37 °C till 39 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1935289
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 140.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.