Läs mer
6-Fluorosalicylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11363066
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363066 250 mg 250mg
11353066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10907.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67531-86-6
Molekylformel C7H5FO3
Molekylvikt (g/mol) 156.112
MDL-nummer MFCD00052179
InChI-nyckel BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorosalicylic acid, 6-fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxybenzoicacid, 6-fluorosalicylicacid, benzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxy, 2-fluoro-6-hydoxybenzoic acid, pubchem4958, acmc-1baav, 2-carboxy-3-fluorophenol
PubChem CID 586777
IUPAC-namn 2-fluor-6-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluorosalicylic acid
Smältpunkt 159°C to 161°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7111497
Formel vikt 156.11
Procent renhet 96%