Läs mer
6-Fluorothiochroman-4-one, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluorothiochroman-4-one |
| CAS | 21243-18-5 |
| Molekylformel | C9H7FOS |
| MDL-nummer | MFCD00078488 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C1CCSC2=C1C=C(F)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.21 |
| Procent renhet | 97% |