Läs mer
6-Fluoroveratraldehyde, 97+%
Produktkod. 11444707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444707 1 g 1g
11454707 5 g 5g
11464707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21202.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71924-62-4 | C9H9FO3 | 184.17 g/mol
6-fluoroveratraldehyd används vid framställning av 6-[18F]fluoroveratraldehyd via nukleofil aromatisk substitution med [18F]fluorid. Det används också vid framställning av nyckelmetaboliter av 6-fluoro-DOPA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Fluoroveratraldehyd används vid framställning av 6-[18F]fluoroveratraldehyd via nukleofil aromatisk substitution med [18F]fluorid. Det används också vid framställning av nyckelmetaboliter av 6-fluoro-DOPA.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71924-62-4
Molekylformel C9H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 184.17
MDL-nummer MFCD00061108
InChI-nyckel IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroveratraldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy, pubchem2651, acmc-1bkgo, 4.5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluoro benzaldehyde
PubChem CID 603595
IUPAC-namn 2-fluor-4,5-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(F)=C(C=O)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoroveratraldehyde
Smältpunkt 98°C to 100°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2109343
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 184.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.