Läs mer
6-(Fmoc-amino)hexansyra, 98 %
Produktkod. 15469678
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469678 1 g 1g
15479678 5 g 5g
15489678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63148.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 88574-06-5 | C21H23NO4 | 353,418 g/mol
6-(Fmoc-amino)hexansyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
6-(Fmoc-amino)hexansyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i
1% ättiksyra, vatten och 1 mmol i 2mL DMF klart löslig.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88574-06-5
Molekylformel C21H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 353.418
MDL-nummer MFCD00077045
InChI-nyckel FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-6-ahx-oh, fmoc-epsilon-acp-oh, n-fmoc-6-aminohexanoic acid, fmoc-, a-acp-oh, 6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 2756087
IUPAC-namn 6-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Färg Vitt
Linjär formel FmocNH(CH2)5CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 5883220
Löslighetsinformation Löslig i 1% ättiksyra, vatten och 1 mmol i 2 ml DMF som är tydligt lösligt.
Formel vikt 353.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.