Läs mer
6-formyl-2-(metylsulfanyl)nikotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 178.21 |
| Procent renhet | 97% |