Läs mer
6-formyl-2-(metylsulfanyl)nikotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10495522
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10495522 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10039531 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10103624 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10495522 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04394DA
Kemiska identifierare
CAS 175277-27-7
Molekylformel C8H6N2OS
Molekylvikt (g/mol) 178.21
MDL-nummer MFCD00173824
InChI-nyckel UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2799504
IUPAC-namn 6-formyl-2-metylsulfanylpyridin-3-karbonitril
LEDER CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.21
Procent renhet 97%