Läs mer
6-Formylpterin, Mikromol™
Beskrivning
6-Formylpterin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Formylpterin |
| CAS | 712-30-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Formylpterin |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C7 H5 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1-2H,(H3,8,9,11,12,14) |
| LEDER | NC1=NC(=O)c2nc(C=O)cnc2N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-oxo-1H-pteridine-6-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.147 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?