Beskrivning
- Läsaravslutning: 10-stift RJ45
- Värdterminering: 9-stifts, hona, D-Sub-kontakt
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Kodläsare |
| Typ | Kabel |
| Alternativt artikelnummer | CRA-C502 |