Läs mer
Justrite™ 6 Gallon Drum
Produktkod. 15143416
Kapacitet (engelska):
6 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15143416
Brand: Justrite™ 26050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Justrite™ 6 Gallon Drum for use with cease-fire parts.
  • Drum only
  • Holds up to 6 gallons
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6 gal.
Inkluderar Drum Only
Höjd (metrisk) 40 cm
Diameter (metrisk) Yttre 29.8 mm