Läs mer
6-(Gamma,Gamma-Dimethylallylamino)purine Arabinoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(gamma,gamma-Dimethylallylamino)purine Arabinoside |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N5O4/c1-8(2)3-4-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(23)11(22)9(5-21)24-15/h3,6-7,9,11-12,15,21-23H,4-5H2,1-2H3,(H,16,17,18)/t9-,11-,12+,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 335.1594 |