Läs mer
(+)-[6]-Gingerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Gingerol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 294.1831 |
| Procent renhet | >95% |