Läs mer
6-heptennitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317926 5 g 5g
11307926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13137.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5048-25-9 | C7H11N | 109.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5048-25-9
Molekylformel C7H11N
Molekylvikt (g/mol) 109.17
MDL-nummer MFCD00151804
InChI-nyckel ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptenenitrile, 6-cyano-1-hexene, acmc-20alyq
PubChem CID 4140856
IUPAC-namn hept-6-enenitril
LEDER C=CCCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Heptenenitrile
Kokpunkt 75°C to 78°C (13 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Linjär formel CH2=CH(CH2)4CN
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1740406
Formel vikt 109.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.