Läs mer
6-Heptenoic acid, 96%
Produktkod. 11397926
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11397926
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13144.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1119-60-4 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
6-heptensyra används vid framställning av 6-(jodmetyl)-hexanolid genom jodlaktonisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-heptensyra används vid framställning av 6-(jodmetyl)-hexanolid genom jodlaktonisering.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-60-4
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00014382
InChI-nyckel RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptenoic acid, epsilon-heptenoic acid, rarechem al bo 1361, 6-heptenoic acids, hept-6-enoic acids, acmc-20alyp, epsilon-heptenoic acids, 6-heptenoic acid 1g
PubChem CID 70705
ChEBI CHEBI:38363
IUPAC-namn hept-6-ensyra
LEDER C=CCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Heptenoic acid
Smältpunkt ∼-6°C
Densitet 0.946
Kokpunkt 222°C to 224°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1747265
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.