Läs mer
6-Heptyn-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458068
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458068 1 g 1g
15468068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61509.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63478-76-2 | C7H12O | 112.17 g/mol
6-Heptyn-1-ol används som reagens vid framställning av många cykliska föreningar. Det används också som mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Heptyn-1-ol används som reagens vid framställning av många cykliska föreningar. Det används också som mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i kloroform, diklormetan och metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63478-76-2
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00049198
InChI-nyckel BVRCLEXKQNWTDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptyn-1-ol, 7-hydroxyhept-1-yne, pubchem13080, ho ch2 5c=ch, ksc352m8p
PubChem CID 11007849
IUPAC-namn hept-6-yn-1-ol
LEDER OCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Heptyn-1-ol
Linjär formel HC≡C(CH2)5OH
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.