Läs mer
6-Heptyn-1-ol, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Heptyn-1-ol |
| CAS | 63478-76-2 |
| Molekylformel | C7H12O |
| MDL-nummer | MFCD00049198 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | C(CCCCC#C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.17 |
| Procent renhet | 97% |