Läs mer
6-Heptyn-1-ol, TRC
Produktkod. 30399428
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30399428 2.5 g
1 options
Produktkod. 30399428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2884002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Molekylformel C7H12O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 7-Hydroxyhept-1-yne
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
LEDER OCCCCCC#C
IUPAC-namn Hept-6-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Formel vikt 112.0888