Läs mer
6-Heptyn-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Heptyn-1-ol |
| CAS | 63478-76-2 |
| Molekylformel | C7H12O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 7-Hydroxyhept-1-yne |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2 |
| LEDER | OCCCCCC#C |
| IUPAC-namn | Hept-6-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vikt | 112.0888 |