Läs mer
6-Heptyn-1-ol, TRC
Produktkod. 30407213
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30407213 250 mg
1 options
Produktkod. 30407213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH288400250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Molekylformel C7H12O
Kvantitet 250 mg
Synonym 7-Hydroxyhept-1-yne
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
LEDER OCCCCCC#C
IUPAC-namn Hept-6-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Formel vikt 112.0888