Läs mer
6-Heptynosyra, 95 %
Produktkod. 15490428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490428 25 g 25g
15470428 1 g 1g
15480428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53519.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126,16 g/mol
6-heptynsyra används som en prekursor för framställning av boradiazaindacener (BODIPY färgämnen) genom att reagera med oxalylklorid. Den används för att framställa 4,4-difluor-8-(hept-6-yn)-3,5-di(2-(4-metoxifenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacen genom att reagera med 2-(4-metoxifenyl)-1H-pyrrol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-heptynsyra används som en prekursor för framställning av boradiazaindacener (BODIPY färgämnen) genom att reagera med oxalylklorid. Den används för att framställa 4,4-difluor-8-(hept-6-yn)-3,5-di(2-(4-metoxifenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacen genom att reagera med 2-(4-metoxifenyl)-1H-pyrrol.
Löslighet
Blandbar med dimetylformamid.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30964-00-2
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD00239430
InChI-nyckel OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
PubChem CID 4377950
IUPAC-namn hept-6-ynsyra
LEDER OC(=O)CCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Heptynoic acid
Densitet 0.997
Kokpunkt 93 °C till 94 °C (1 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Linjär formel HC≡C(CH2)4CO2H
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1747024
Löslighetsinformation Blandigt med dimetylformamid.
Formel vikt 126.16
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.