missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Heptynoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Heptynoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56909-02-5 |
| Molekylformel | C8H12O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Methyl 6-heptynoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h1H,4-7H2,2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCCC#C |
| IUPAC-namn | methyl hept-6-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vikt | 140.0837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?