Läs mer
6-Heptynoic Acid, TRC
Produktkod. 30389615
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30389615 5 g
30398700 1 g
30399640 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30389615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2657105G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30964-00-2
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.15
IUPAC-namn hept-6-ynoic acid
LEDER OC(=O)CCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Heptynoic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Formel vikt 126.0681