Läs mer
6-Heptynosyra, TRC
Produktkod. 30399640
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399640 500 mg
30389615 5 g
30398700 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30399640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH265710500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30964-00-2
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.15
IUPAC-namn Hept-6-ynosyra
LEDER OC(=O)CCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Heptynoic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Formel vikt 126.0681