Läs mer
6-(Hexadecanoylamino)-4-methylumbelliferone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Hexadecanoylamino)-4-methylumbelliferone |
| CAS | 99422-73-8 |
| Molekylformel | C26H39NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-(7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-6-yl)hexadecanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H39NO4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-25(29)27-22-18-21-20(2)17-26(30)31-24(21)19-23(22)28/h17-19,28H,3-16H2,1-2H3,(H,27,29) |
| LEDER | O=C([H])C1=CC=C(OC=C2)C2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.59 |
| Formel vikt | 429.2879 |