Läs mer
6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferyl Beta-D-Galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferyl beta-D-Galactopyranoside |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H49NO9/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-27(35)33-23-18-22-21(2)17-28(36)40-24(22)19-25(23)41-32-31(39)30(38)29(37)26(20-34)42-32/h17-19,26,29-32,34,37-39H,3-16,20H2,1-2H3,(H,33,35)/t26-,29+,30+,31-,32-/m1/s1 |
| Formel vikt | 591.3407 |
| Procent renhet | >95% |