Läs mer
6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferyl Phosphorylcholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferyl Phosphorylcholine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H51N2O7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(34)32-27-23-26-25(2)22-31(35)39-28(26)24-29(27)40-41(36,37)38-21-20-33(3,4)5/h22-24H,6-21H2,1-5H3,(H-,32,34,36,37) |
| Formel vikt | 594.3434 |
| Procent renhet | >95% |