Läs mer
6-Hydrazino-1,3,4-trimetyl-lH-pyrazolo[3,4-b]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10593032
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10593032 1 g 1g
10672633 250 mg 250mg
10798625 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10593032 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM02421DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 175202-00-3
Molekylformel C9H13N5
Molekylvikt (g/mol) 191.24
MDL-nummer MFCD00067969
InChI-nyckel NDFXPLOECYNSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydrazino-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-6-ylhydrazine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridin-6-yl hydrazine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl, 6h-pyrazolo 3,4-b pyridin-6-one, 1,7-dihydro-1,3,4-trimethyl-, hydrazone 9ci
PubChem CID 2778646
IUPAC-namn 6-hydrazinyl-1,3,4-trimetyl-lH-pyrazolo[3,4-b]pyridin
LEDER CN1N=C(C)C2=C(C)C=C(NN)N=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.24
Procent renhet 97%