Läs mer
6-Hydrazinonicotinic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydrazinonicotinic acid |
| CAS | 133081-24-0 |
| Molekylformel | C6H7N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-9-5-2-1-4(3-8-5)6(10)11/h1-3H,7H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| LEDER | NNc1ccc(cn1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-hydrazinylpyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0538 |