Läs mer
6-Hydroxy-1,4-bensodioxan, TRC
Produktkod. 30401393
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30401393 250 mg
1 options
Produktkod. 30401393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH808475250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-1,4-benzodioxane
CAS 10288-72-9
Molekylformel C8H8O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol, 1,4-Benzodioxan-6-ol, 2,3-Dihydro-6-hydroxy-1,4-benzodioxin, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ol
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5,9H,3-4H2
LEDER Oc1ccc2OCCOc2c1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473