Läs mer
6-Hydroxy-1,4-dioxepane-2-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-1,4-dioxepane-2-methanol |
| CAS | 73455-31-9 |
| Molekylformel | C6 H12 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(Hydroxymethyl)-6-hydroxy-1,4- dioxepane, 2-(Hydroxymethyl)-1,4-dioxepan-6-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-6-4-9-2-5(8)3-10-6/h5-8H,1-4H2 |
| LEDER | OCC1COCC(O)CO1 |
| IUPAC-namn | 2-(hydroxymethyl)-1,4-dioxepan-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.157 |
| Formel vikt | 148.074 |