Läs mer
6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 2437-17-4 |
| Molekylformel | C11H8O3 |
| MDL-nummer | MFCD00209983 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | OC2=CC=C1C(=CC=CC1=C2)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Procent renhet | 98% |