Läs mer
6-Hydroxy-1-tetralone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10735125 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10735125 1 g Glass bottle 1g
10224624 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10735125 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3470-50-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3470-50-6
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00156670
InChI-nyckel FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
PubChem CID 4679494
IUPAC-namn 6-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
LEDER C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-1-tetralone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155.0°C to 158.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Hydroxy-1-tetralone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.