Läs mer
6-Hydroxy-1H-indole-3-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-1H-indole-3-carboxylic acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO3/c11-5-1-2-6-7(9(12)13)4-10-8(6)3-5/h1-4,10-11H,(H,12,13) |
| Formel vikt | 177.0426 |