Läs mer
6-hydroxi-2,3-dihydrobenso[b]furan-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10273372
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10273372 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10233422 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10747685 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10273372 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02738DA
Kemiska identifierare
CAS 6272-26-0
Molekylformel C8H6O3
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00068174
InChI-nyckel GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
PubChem CID 235717
IUPAC-namn 6-hydroxi-l-bensofuran-3-on
LEDER OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.13
Procent renhet 97%