Läs mer
6-hydroxi-2,3-dihydrobenso[b]furan-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2703375
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10273372 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10233422 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10747685 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10273372 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02738DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6272-26-0
Molekylformel C8H6O3
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00068174
InChI-nyckel GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
PubChem CID 235717
IUPAC-namn 6-hydroxi-l-bensofuran-3-on
LEDER OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.13
Procent renhet 97%