Läs mer
6-Hydroxy 2,4,5-Triaminopyrimidine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy 2,4,5-Triaminopyrimidine sulfate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N5O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)13-14(10,11)12/h5H2,(H,10,11,12)(H4,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 221.0219 |